Få mere at vide
Brady™ Indendørs/Udendørs vinyltape til B30-printere
Holdbar, lavkrympende indendørs/udendørs vinyltape med meget aggressivt klæbemiddel.
Brand:  Brady™ B30C-2250-595-YL
1929.99 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11706645
  • 2330.00 DKK / Pakke med 1
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Tilpasser sig uregelmæssige, buede, ru og meget teksturerede overflader.
  • Klæber til vanskelige energielementer med lav overflade.
  • Kan påføres ved kolde temperaturer.
  • Længde: 30,5 m (100 fod) per rulle.
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Indendørs/Udendørs Vinyltape til Brady B30 printere
Ingen
Glans
Termisk overførsel
Ikke steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
1
1 rulle
Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C til +82 °C
0.102 mm
100 ft.
2,25 tommer.
B30C-2250-595-YL
RoHS 2002/95/EF
Permanent akryl, Permanent
Gul
Vinyl
Farvet etikettape
Rørmærkning, piletape, lagermærkning, advarselstavler, sikkerhedsskilte, lysbue og visuelle arbejdspladsetiketter
50 Gardner-enheder
8 til 10 år
Rektangel
-40 °F til +179,6 °F
0,004 tommer.
30 meter x 6,8 cm. (30,48 m x 5,72 cm)
30.48 m
15,15 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Kampagnekode: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Kampagnekode: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Anvender kampagne og tilføjer...