Få mere at vide
Brady™ Indendørs/Udendørs vinyltape til B30-printere
Holdbar, lavkrympende indendørs/udendørs vinyltape med meget aggressivt klæbemiddel.
Brand:  Brady™ 142001
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11756495
  • 1555.00 DKK / Pakke med 1
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Tilpasser sig uregelmæssige, buede, ru og meget teksturerede overflader.
  • Klæber til vanskelige energielementer med lav overflade.
  • Kan påføres ved kolde temperaturer.
  • Længde: 30,5 m (100 fod) per rulle.
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Indendørs/Udendørs Vinyltape til Brady B30 printere
Ingen
Glans
Termisk overførsel
Ikke steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
1
1 rulle
Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C til +82 °C
0.102 mm
100 ft.
1,125 tommer
B30C-1125-595-CL
RoHS 2002/95/EF
Permanent akryl, Permanent
Klar
Vinyl
Label Tape
Rørmærkning, piletape, lagermærkning, advarselstavler, sikkerhedsskilte, lysbue og visuelle arbejdspladsetiketter
50 Gardner-enheder
8 til 10 år
Rektangel
-40 °F til +179,6 °F
0,004 tommer.
30 meter x 1,125 tommer (30,48 m x 2,86 cm)
30.48 m
2,86 cm