Få mere at vide
Brady™ Indendørs/Udendørs vinyltape til B30-printere
Holdbar, lavkrympende indendørs/udendørs vinyltape med meget aggressivt klæbemiddel.
Brand: Brady™ 142026
877.23 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
- Tilpasser sig uregelmæssige, buede, ru og meget teksturerede overflader.
- Klæber til vanskelige energielementer med lav overflade.
- Kan påføres ved kolde temperaturer.
- Længde: 30,5 m (100 fod) per rulle.
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Indendørs/Udendørs Vinyltape til Brady B30 printere | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 100 ft. | |
| 0,5 tommer | |
| 142026 |
| RoHS 2002/95/EF | |
| Permanent akryl, Permanent | |
| Rød | |
| Vinyl | |
| Farvet etikettape | |
| Rørmærkning, piletape, lagermærkning, advarselstavler, sikkerhedsskilte, lysbue og visuelle arbejdspladsetiketter | |
| 50 Gardner-enheder | |
| 8 til 10 år | |
| Rektangel | |
| -40 °F til +179,6 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 100 fod x 0,5 tommer (30,48 m x 1,27 cm) | |
| 30.48 m | |
| 12,70 mm |