Få mere at vide
Brady™ BBP™ Højtemperatur metalliseret polyestertape
BBP™ High Temperature Metallized Polyester Tape B-565 er en metalliseret polyesterfilm med et permanent akryl trykfølsomt klæbemiddel og en topcoat specielt formuleret til termisk transfer print.
1880.00 DKK - 4695.00 DKK
Tekniske data
| Oversigt | Metalliseret polyestertape til BBP3x-printere |
|---|---|
| Klæbende type | Akryl, Permanent, Trykfølsom |
| Farve | Sølv |
| Slutte | Mat |
| Format | Tape |
| Produktkode | Brand | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
11706385
|
Brady™
117920 |
4 tommer |
4695.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11716385
|
Brady™
117921 |
2,25 tommer. |
3010.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11726385
|
Brady™
117922 |
1,12 tommer. |
1880.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- B-565-materialet er designet til identifikationsetiketter eller type- og serieplader, der kræver navnepladelignende kvalitet
- Har en gennemsnitlig udendørs holdbarhed på 3-5 år
- Driftstemperaturområde fra -40 til 230° F
- Standardlim til glatte overflader
Tekniske data
| Metalliseret polyestertape til BBP3x-printere | |
| Sølv | |
| Tape | |
| Ikke steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 til 230 °F | |
| 0,0028 tommer. | |
| 100 ft. |
| Akryl, Permanent, Trykfølsom | |
| Mat | |
| Polyester | |
| Til klassificerings- og serieplader, der bruger stregkoder, alfanumeriske, grafiske symboler, logoer | |
| 60 til 101 Gardner-enheder | |
| 3 til 5 år | |
| Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C til +110 °C | |
| 0.071 mm | |
| 30.48 m |