Få mere at vide
Brady™ BBP™ Højtemperatur metalliseret polyestertape
BBP™ High Temperature Metallized Polyester Tape B-565 er en metalliseret polyesterfilm med et permanent akryl trykfølsomt klæbemiddel og en topcoat specielt formuleret til termisk transfer print.
Brand:  Brady™ 117920
4237.24 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11706385
  • 4695.00 DKK / Pakke med 1
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • B-565-materialet er designet til identifikationsetiketter eller type- og serieplader, der kræver navnepladelignende kvalitet
  • Har en gennemsnitlig udendørs holdbarhed på 3-5 år
  • Driftstemperaturområde fra -40 til 230° F
  • Gør det muligt for printere med XY-skærere at skære brugerdefinerede former eller flere etiketter ud af en enkelt kontinuerlig rulle
Tekniske data
Tekniske data
Metalliseret polyestertape til BBP3x-printere
Sølv
Tape
Ikke steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
1
1 rulle
-40 til 230 °F
0,0028 tommer.
100 ft.
4 tommer
B30C-4000-565-SL
Akryl, Permanent, Trykfølsom
Mat
Polyester
Til klassificerings- og serieplader, der bruger stregkoder, alfanumeriske, grafiske symboler, logoer
60 til 101 Gardner-enheder
3 til 5 år
Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C til +110 °C
0.071 mm
30.48 m
101 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Kampagnekode: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Kampagnekode: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Anvender kampagne og tilføjer...