Få mere at vide
Brady™ BBP™ Højtemperatur metalliseret polyestertape
BBP™ High Temperature Metallized Polyester Tape B-565 er en metalliseret polyesterfilm med et permanent akryl trykfølsomt klæbemiddel og en topcoat specielt formuleret til termisk transfer print.
Brand:  Brady™ 117922
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11726385
  • 1880.00 DKK / Pakke med 1
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • B-565-materialet er designet til identifikationsetiketter eller type- og serieplader, der kræver navnepladelignende kvalitet
  • Har en gennemsnitlig udendørs holdbarhed på 3-5 år
  • Driftstemperaturområde fra -40 til 230° F
  • Standardlim til glatte overflader
Tekniske data
Tekniske data
Metalliseret polyestertape til BBP3x-printere
Sølv
Tape
Ikke steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
1
1 rulle
-40 til 230 °F
0,0028 tommer.
100 ft.
1,12 tommer.
B30C-1125-565-SL
Akryl, Permanent, Trykfølsom
Mat
Polyester
Til klassificerings- og serieplader, der bruger stregkoder, alfanumeriske, grafiske symboler, logoer
60 til 101 Gardner-enheder
3 til 5 år
Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C til +110 °C
0.071 mm
30.48 m
29 mm