Få mere at vide
Brady™ BBP™ Højtemperatur metalliseret polyestertape
BBP™ High Temperature Metallized Polyester Tape B-565 er en metalliseret polyesterfilm med et permanent akryl trykfølsomt klæbemiddel og en topcoat specielt formuleret til termisk transfer print.
Brand: Brady™ 117921
2161.96 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
- B-565-materialet er designet til identifikationsetiketter eller type- og serieplader, der kræver navnepladelignende kvalitet
- Har en gennemsnitlig udendørs holdbarhed på 3-5 år
- Driftstemperaturområde fra -40 til 230° F
- Standardlim til glatte overflader
Tekniske data
| Metalliseret polyestertape til BBP3x-printere | |
| Sølv | |
| Tape | |
| Ikke steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 til 230 °F | |
| 0,0028 tommer. | |
| 100 ft. | |
| 2,25 tommer. | |
| B30C-2250-565-SL |
| Akryl, Permanent, Trykfølsom | |
| Mat | |
| Polyester | |
| Til klassificerings- og serieplader, der bruger stregkoder, alfanumeriske, grafiske symboler, logoer | |
| 60 til 101 Gardner-enheder | |
| 3 til 5 år | |
| Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C til +110 °C | |
| 0.071 mm | |
| 30.48 m | |
| 57 mm |