Få mere at vide
Brady™ BBP™ Højtydende polyestertape
BBP™ Hi-Performance Polyester Tape (B-569) har lavt halogenidindhold og er designet til mærkning af rustfri stålrør, især i barske miljøer.
1155.00 DKK - 3733.25 DKK
Tekniske data
Klæbende type Akryl, Permanent, Trykfølsom
Slutte Glans
Format Tape
Materiale Polyester
Sterilitet Ikke steril
Se flere specifikationer
Produkter 32
Produktkode Brand Farve Bredde (engelsk) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Farve Bredde (engelsk) Pris Antal & tilgængelighed  
11776385
Dokumentvisning
Brady™
117930
Sort 2,25 tommer.
2490.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
11796385
Dokumentvisning
Brady™
117932
Sort 0,5 tommer
1155.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11766385
Dokumentvisning
Brady™
117929
Sort 4 tommer
3645.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11786385
Dokumentvisning
Brady™
117931
Sort 1,12 tommer.
1730.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11706395
Dokumentvisning
Brady™
117933
Blå 4 tommer
3645.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11716395
Dokumentvisning
Brady™
117934
Blå 2,25 tommer.
2490.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11726395
Dokumentvisning
Brady™
117935
Blå 1,12 tommer.
1730.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11736395
Dokumentvisning
Brady™
117936
Blå 0,5 tommer
1155.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
11706405
Dokumentvisning
Brady™
117943
Klar 1,12 tommer.
1730.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
11786395
Dokumentvisning
Brady™
117941
Klar 4 tommer
3645.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
11796395
Dokumentvisning
Brady™
117942
Klar 2,25 tommer.
2490.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11726405
Dokumentvisning
Brady™
117945
Grøn 4 tommer
3645.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11736405
Dokumentvisning
Brady™
117946
Grøn 2,25 tommer.
2490.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11746405
Dokumentvisning
Brady™
117947
Grøn 1,12 tommer.
1730.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11756405
Dokumentvisning
Brady™
117948
Grøn 0,5 tommer
1155.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
11706425
Dokumentvisning
Brady™
117963
Orange 1,12 tommer.
1730.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
11786415
Dokumentvisning
Brady™
117961
Orange 4 tommer
3645.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11716425
Dokumentvisning
Brady™
117964
Orange 0,5 tommer
1155.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11796415
Dokumentvisning
Brady™
117962
Orange 2,25 tommer.
2490.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11706435
Dokumentvisning
Brady™
117973
Rød 4 tommer
3645.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11716435
Dokumentvisning
Brady™
117974
Rød 2,25 tommer.
2490.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11726435
Dokumentvisning
Brady™
117975
Rød 1,12 tommer.
1730.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11736435
Dokumentvisning
Brady™
117976
Rød 0,5 tommer
1155.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
11746445
Dokumentvisning
Brady™
117987
Hvid 2,25 tommer.
2490.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11726445
Dokumentvisning
Brady™
117985
Hvid 4 tommer
3645.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11736445
Dokumentvisning
Brady™
117986
Hvid 3 tommer
3260.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
11766445
Dokumentvisning
Brady™
117989
Hvid 0,5 tommer
1155.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
11756445
Dokumentvisning
Brady™
117988
Hvid 1,12 tommer.
1730.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11776445
Dokumentvisning
Brady™
117990
Gul 4 tommer
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4000.00 DKK
3733.25 DKK / Pakke med 1
Spare 266.75 DKK
6% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11786445
Dokumentvisning
Brady™
117991
Gul 2,25 tommer.
2490.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11796445
Dokumentvisning
Brady™
117992
Gul 1,125 tommer
1730.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11706455
Dokumentvisning
Brady™
117993
Gul 0,5 tommer
1155.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Holdbare, ultraglatte polyesteretiketter med permanent trykfølsomt akrylklæber
  • Udendørs kvalitet polyester tape kan termisk transfer printes
  • Tåler milde kemikalier, olie og vand
  • Gør det muligt for printere med XY-skærere at skære brugerdefinerede former eller flere etiketter ud af en enkelt kontinuerlig rulle
Tekniske data
Tekniske data
Akryl, Permanent, Trykfølsom
Tape
Ikke steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
3 til 5 år
-40 til 212 °F
45 lb./in.
100 ft.
Glans
Polyester
Designet til brug på rustfrit stålrør i barske miljøer såsom papirmasse- og papirindustrien
80 Gardner-enheder
1 rulle
-40 °C til +100 °C
0,003 tommer.
30.48 m
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater