Få mere at vide
Brady™ BBP™ Højtydende polyestertape
BBP™ Hi-Performance Polyester Tape (B-569) har lavt halogenidindhold og er designet til mærkning af rustfri stålrør, især i barske miljøer.
Brand:  Brady™ 117945
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11726405
  • 3645.00 DKK / Pakke med 1
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Holdbare, ultraglatte polyesteretiketter med permanent trykfølsomt akrylklæber
  • Udendørs kvalitet polyester tape kan termisk transfer printes
  • Tåler milde kemikalier, olie og vand
  • Gør det muligt for printere med XY-skærere at skære brugerdefinerede former eller flere etiketter ud af en enkelt kontinuerlig rulle
Tekniske data
Tekniske data
Højtydende polyestertape til BBP3x-printere
Grøn
Tape
Thermal Transfer
Ikke steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
1
1 rulle
-40 til 212 °F
45 lb./in.
0.076 mm
30.48 m
101 mm
Akryl, Permanent, Trykfølsom
Glans
Polyester
Label Tape
Designet til brug på rustfrit stålrør i barske miljøer såsom papirmasse- og papirindustrien
80 Gardner-enheder
3 til 5 år
Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C til +100 °C
0,003 tommer.
100 ft.
4 tommer
B30C-4000-569-GN