Få mere at vide
Brady™ BBP™ Højtydende polyestertape
BBP™ Hi-Performance Polyester Tape (B-569) har lavt halogenidindhold og er designet til mærkning af rustfri stålrør, især i barske miljøer.
Brand: Brady™ 117929
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Holdbare, ultraglatte polyesteretiketter med permanent trykfølsomt akrylklæber
- Udendørs kvalitet polyester tape kan termisk transfer printes
- Tåler milde kemikalier, olie og vand
- Gør det muligt for printere med XY-skærere at skære brugerdefinerede former eller flere etiketter ud af en enkelt kontinuerlig rulle
Tekniske data
| Højtydende polyestertape til BBP3x-printere | |
| Sort | |
| Tape | |
| Thermal Transfer | |
| Ikke steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 til 212 °F | |
| 45 lb./in. | |
| 0.076 mm | |
| 30.48 m | |
| 101 mm |
| Akryl, Permanent, Trykfølsom | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Label Tape | |
| Designet til brug på rustfrit stålrør i barske miljøer såsom papirmasse- og papirindustrien | |
| 80 Gardner-enheder | |
| 3 til 5 år | |
| Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C til +100 °C | |
| 0,003 tommer. | |
| 100 ft. | |
| 4 tommer | |
| B30C-4000-569-BK |