Få mere at vide
Brady™ BBP™ Højtydende polyestertape
BBP™ Hi-Performance Polyester Tape (B-569) har lavt halogenidindhold og er designet til mærkning af rustfri stålrør, især i barske miljøer.
Brand:  Brady™ 117934
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11716395
  • 2490.00 DKK / Pakke med 1
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Holdbare, ultraglatte polyesteretiketter med permanent trykfølsomt akrylklæber
  • Udendørs kvalitet polyester tape kan termisk transfer printes
  • Tåler milde kemikalier, olie og vand
  • Gør det muligt for printere med XY-skærere at skære brugerdefinerede former eller flere etiketter ud af en enkelt kontinuerlig rulle
Tekniske data
Tekniske data
Akryl, Permanent, Trykfølsom
Glans
Polyester
Label Tape
Designet til brug på rustfrit stålrør i barske miljøer såsom papirmasse- og papirindustrien
80 Gardner-enheder
1 rulle
-40 °C til +100 °C
0,003 tommer.
30.48 m
B30C-2250-569-BL
Blå
Tape
Thermal Transfer
Ikke steril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
3 til 5 år
-40 til 212 °F
45 lb./in.
100 ft.
2,25 tommer.