Få mere at vide
Sartorius Medier på flaske til Sartorius Membranfiltreringsenheder
Lysinagar-medier til bestemmelse af vildgær
625.00 DKK - 1705.00 DKK
Tekniske data
Form | Væske |
---|---|
Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
Sterilitet | Steril |
Fyld volumen | 250 mL |
Emballagetype | Flaske |
Artikelnummer | Brand | Til brug med (applikation) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Til brug med (applikation) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10440472
|
Sartorius
14157----------A |
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Yeasts and molds | |||||||
11790875
|
Sartorius
14143----------A |
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of wild Yeasts | |||||||
10544951
|
Sartorius
14144----------A |
Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation til bestemmelse af det samlede antal |
1440.00 DKK
Pakke med 4 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10069600
|
Sartorius
14155----------A |
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Escherichia coli and Coliforms | |||||||
10475401
|
Sartorius
14148----------A |
Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation, til bestemmelse af laktobaciller og pediokokker og andre organismer, der ødelægger øl |
1705.00 DKK
Pakke med 4 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
De traditionelle dyrkningsmedier for mikroorganismer er agarmedier. Dette kan bruges til membranfiltreringsmetoden eller til direkte inkubation. Agarmedier på flaske er det omkostningseffektive alternativ til støbning af plader.
- 250 ml flasker, 4 flasker pr. kasse
- Økonomisk, giver tids- og omkostningsbesparelser
- Efter internationale formler
- Konsekvent kvalitet
Tekniske data
Væske | |
Steril | |
Flaske |
Tyskland | |
250 mL | |
250 mL |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Medier på flaske til Sartorius Membranfiltreringsenheder