Få mere at vide
Sartorius Medier på flaske til Sartorius Membranfiltreringsenheder
Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (applikation):
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Escherichia coli and Coliforms
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Yeasts and molds
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of wild Yeasts
Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation til bestemmelse af det samlede antal
Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation, til bestemmelse af laktobaciller og pediokokker og andre organismer, der ødelægger øl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
De traditionelle dyrkningsmedier for mikroorganismer er agarmedier. Dette kan bruges til membranfiltreringsmetoden eller til direkte inkubation. Agarmedier på flaske er det omkostningseffektive alternativ til støbning af plader.
- 250 ml flasker, 4 flasker pr. kasse
- Økonomisk, giver tids- og omkostningsbesparelser
- Efter internationale formler
- Konsekvent kvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | Wort |
| Produkttype | Rørmedie |
| Sterilitet | Steril |
| Test Type | Mikrobiel påvisning |
| Fyld volumen | 250 mL |
| Til brug med (applikation) | Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Yeasts and molds |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 250 mL |