Få mere at vide
Sartorius Medier på flaske til Sartorius Membranfiltreringsenheder
Artikelnummer. 11790875 Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (applikation):
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Escherichia coli and Coliforms
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Yeasts and molds
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of wild Yeasts
Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation til bestemmelse af det samlede antal
Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation, til bestemmelse af laktobaciller og pediokokker og andre organismer, der ødelægger øl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11790875
Brand: Sartorius 14143A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lysinagar-medier til bestemmelse af vildgær
De traditionelle dyrkningsmedier for mikroorganismer er agarmedier. Dette kan bruges til membranfiltreringsmetoden eller til direkte inkubation. Agarmedier på flaske er det omkostningseffektive alternativ til støbning af plader.
  • 250 ml flasker, 4 flasker pr. kasse
  • Økonomisk, giver tids- og omkostningsbesparelser
  • Efter internationale formler
  • Konsekvent kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Lysine
Sterilitet Steril
Test Type Mikrobiel påvisning
Fyld volumen 250 mL
Til brug med (applikation) Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of wild Yeasts
Emballagetype Flaske
Mængde 250 mL