Få mere at vide
Sartorius Medier på flaske til Sartorius Membranfiltreringsenheder
Artikelnummer. 10544951 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Escherichia coli and Coliforms
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Yeasts and molds
Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of wild Yeasts
Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation til bestemmelse af det samlede antal
Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation, til bestemmelse af laktobaciller og pediokokker og andre organismer, der ødelægger øl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10544951 Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation til bestemmelse af det samlede antal Pakke med 4
10440472 Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Yeasts and molds Pakke med 4
11790875 Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of wild Yeasts Pakke med 4
10069600 Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Escherichia coli and Coliforms Pakke med 4
10475401 Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation, til bestemmelse af laktobaciller og pediokokker og andre organismer, der ødelægger øl Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10544951 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 14144A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00 DKK
    1164.25 DKK / Pakke med 4
    Spare 135.75 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Lysinagar-medier til bestemmelse af vildgær
De traditionelle dyrkningsmedier for mikroorganismer er agarmedier. Dette kan bruges til membranfiltreringsmetoden eller til direkte inkubation. Agarmedier på flaske er det omkostningseffektive alternativ til støbning af plader.
  • 250 ml flasker, 4 flasker pr. kasse
  • Økonomisk, giver tids- og omkostningsbesparelser
  • Efter internationale formler
  • Konsekvent kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oprindelsesland Tyskland
Form Væske
Format Flaske
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Næringsstof
Produkttype Kulturmedium
Sterilitet Steril
Test Type Standard pladeantal for mikroorganismer
Fyld volumen 250 mL
Til brug med (applikation) Membranfiltreringsmetode eller til direkte inkubation til bestemmelse af det samlede antal
Til brug med (udstyr) Sartorius Membranfiltreringsenheder
Emballagetype Flaske
Mængde 250 mL