Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte Acc. til Squibb, med PTFE-stik
Til brug i væske-væske ekstraktioner for at adskille komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte Acc. til Squibb, med PTFE Plug er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
692.00 DKK - 1145.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10078420
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014170 |
1000 mL |
1145.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10424111
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014173 |
2000 mL |
751.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10567541
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014137 |
100 mL |
694.72 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10633161
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014149 |
250 mL |
776.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10415431
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014158 |
500 mL |
952.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10567351
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04014128 |
50 mL |
692.00 DKK
Pakke med 2 |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Uden skala
- Med NS-fatning og PE-prop
- Med skruegevindholder
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Borosilikatglas | |
Polyethylen |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte Acc. til Squibb, med PTFE-stik