Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte Acc. til Squibb, med PTFE-stik
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Beskrivelse
- Uden skala
- Med NS-fatning og PE-prop
- Med skruegevindholder
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Stopmateriale | Polyethylen |