Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte Acc. til Squibb, med PTFE-stik
Description
- Uden skala
- Med NS-fatning og PE-prop
- Med skruegevindholder
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 2 Pakke |
| Stopmateriale | Polyethylen |