Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte Acc. til Squibb, med PTFE-stik
Artikelnummer. 10567351
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10567351 50 ml
10078420 1000 ml
10424111 2000 ml
10567541 100 ml
10633161 250 ml
10415431 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10567351 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04014128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 DKK
    576.60 DKK / Pakke med 2
    Spare 378.40 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Til brug i væske-væske ekstraktioner for at adskille komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte Acc. til Squibb, med PTFE Plug er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Uden skala
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Med skruegevindholder
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Mængde 2 Pakke
Stopmateriale Polyethylen