Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografisøjle med frittet skive og PTFE stophaneprop
Tyngdekromatografisøjle fremstillet af mellemvægsrør med 821000 PTFE stophane
3255.00 DKK - 7670.00 DKK
Tekniske data
Type | Kromatografisøjle |
---|---|
Til brug med (applikation) | Ionbytningskromatografi |
Mængde | 1 hver |
USP type | Type I |
Materiale | Borosilikatglas |
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11827433
|
Kimble Chase™
420540-0650 |
500 mm | 64 mm |
5245.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11837433
|
Kimble Chase™
420540-0660 |
600 mm | 64 mm |
6070.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 02-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11847433
|
Kimble Chase™
420540-0750 |
500 mm | 75 mm |
6710.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11857433
|
Kimble Chase™
420540-0760 |
600 mm | 75 mm |
7670.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 02-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11857423
|
Kimble Chase™
420540-0430 |
300 mm | 38 mm |
3255.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
13416349
|
Kimble Chase™
420540-0450 |
500 mm | 38 mm |
3705.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 02-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11807433
|
Kimble Chase™
420540-0530 |
300 mm | 50 mm |
4285.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 02-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11817433
|
Kimble Chase™
420540-0630 |
300 mm | 64 mm |
4325.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 02-03-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- 40-60 mikron porøsitet glasfritte i den nedre ende for at fungere som en støtte for søjlepakningsmateriale
Tekniske data
Kromatografisøjle | |
1 hver | |
Borosilikatglas |
Ionbytningskromatografi | |
Type I | |
Med frittet skive og PTFE stophaneprop |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografisøjle med frittet skive og PTFE stophaneprop