Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografisøjle med frittet skive og PTFE stophaneprop
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 40-60 mikron porøsitet glasfritte i den nedre ende for at fungere som en støtte for søjlepakningsmateriale
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Ionbytningskromatografi |
| Mængde | 1 hver |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 75 mm |
| Type | Kromatografisøjle |
| USP type | Type I |
| Kolonnekapacitet | 2579 mL |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | Med frittet skive og PTFE stophaneprop |