Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografisøjle med frittet skive og PTFE stophaneprop
Artikelnummer. 11827433
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11827433 500 mm 64 mm Hver
11837433 600 mm 64 mm Hver
11847433 500 mm 75 mm Hver
11857433 600 mm 75 mm Hver
11857423 300 mm 38 mm Hver
13416349 500 mm 38 mm Hver
11807433 300 mm 50 mm Hver
11817433 300 mm 64 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11827433 Leverandør Kimble Chase™ Leverandørnr. 4205400650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2793.00 DKK
    2308.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 484.55 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-05-2027
Tyngdekromatografisøjle fremstillet af mellemvægsrør med 821000 PTFE stophane
  • 40-60 mikron porøsitet glasfritte i den nedre ende for at fungere som en støtte for søjlepakningsmateriale
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ionbytningskromatografi
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) Indvendig 64 mm
Type Kromatografisøjle
USP type Type I
Kolonnekapacitet 1608 mL
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Med frittet skive og PTFE stophaneprop