Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografisøjle med frittet skive og PTFE stophaneprop
Artikelnummer. 11817433
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11817433
Brand: Kimble Chase™ 4205400630
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tyngdekromatografisøjle fremstillet af mellemvægsrør med 821000 PTFE stophane
  • 40-60 mikron porøsitet glasfritte i den nedre ende for at fungere som en støtte for søjlepakningsmateriale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ionbytningskromatografi
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) Indvendig 64 mm
Type Kromatografisøjle
USP type Type I
Kolonnekapacitet 965 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Med frittet skive og PTFE stophaneprop