Få mere at vide
Ansell BioClean™ Legion BLA3 latex renrumshandsker
Ikke-sterile latexhandsker med tekstureret greb giver komfort, fleksibilitet og 16 tommer albuelængde beskyttelse. Anbefalet til klasse 100/ISO 5 kritiske miljøer.
4116.36 DKK - 5600.00 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III |
|---|---|
| Renrumsklasse | Class 100 (ISO 5) |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Natural |
| Udvendig finish | Fully Textured |
| Produktkode | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|
13187786
|
Ansell
BLA300-XS |
X-Small | ||||||||
13197786
![]() |
Ansell
BLA301-S |
Lille |
6215.00 DKK 4116.36 DKK / Pakke med 1000 Spare 2098.64 DKK 33% Off |
Forventet forsendelse: 26-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
13107796
![]() |
Ansell
BLA302-M |
Medium |
6215.00 DKK 4116.36 DKK / Pakke med 1000 Spare 2098.64 DKK 33% Off |
Forventet forsendelse: 19-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
13117796
![]() |
Ansell
BLA303-L |
Større |
6215.00 DKK 4116.36 DKK / Pakke med 1000 Spare 2098.64 DKK 33% Off |
Forventet forsendelse: 07-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
13127796
![]() |
Ansell
BLA304-XL |
X-Large |
6215.00 DKK 4116.36 DKK / Pakke med 1000 Spare 2098.64 DKK 33% Off |
Forventet forsendelse: 14-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- AQL 1.5
- 16 tommer (40 cm) Ambidextrous
- Albuelængde for ekstra beskyttelse
- Tekstureret for forbedret greb
- Pulverfri, perlemanchet
- Mindre end 50μ g/gram
- Latex giver fleksibilitet og komfort
- Behandlet for at sikre ISO Klasse 5 kompatibilitet
- Overholder kravene i handskestandarden EN 420:2003, den europæiske standard for medicinske handsker EN 455 (Parts 1, 2& 3)& EN 374-1, 2& 3:2003
- I overensstemmelse med ISO 2859
Tekniske data
| CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III | |
| 1.5 | |
| Fully Textured | |
| 0.20 mm | |
| No | |
| 6.6 mil | |
| Powder Free | |
| 7.8 mil | |
| ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D | |
| 16 in. |
| Class 100 (ISO 5) | |
| Natural | |
| 7.8 mil | |
| Ambidextrous | |
| Latex | |
| 0.17 mm | |
| Non-sterile | |
| 0.20 mm | |
| BioClean™ Legion BLA3 | |
| 40 cm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell BioClean™ Legion BLA3 latex renrumshandsker