Få mere at vide
Ansell BioClean™ Legion BLA3 latex renrumshandsker
Ikke-sterile latexhandsker med tekstureret greb giver komfort, fleksibilitet og 16 tommer albuelængde beskyttelse. Anbefalet til klasse 100/ISO 5 kritiske miljøer.
Brand: Ansell BLA304-XL
4036.64 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24381" to get your promotional price.
Beskrivelse
- AQL 1.5
- 16 tommer (40 cm) Ambidextrous
- Albuelængde for ekstra beskyttelse
- Tekstureret for forbedret greb
- Pulverfri, perlemanchet
- Mindre end 50μ g/gram
- Latex giver fleksibilitet og komfort
- Behandlet for at sikre ISO Klasse 5 kompatibilitet
- Overholder kravene i handskestandarden EN 420:2003, den europæiske standard for medicinske handsker EN 455 (Parts 1, 2& 3)& EN 374-1, 2& 3:2003
- I overensstemmelse med ISO 2859
Tekniske data
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III | |
1.5 | |
Fuldt tekstureret | |
0.20 mm | |
Nej | |
6,6 mio | |
Pulverfri | |
Ikke steril | |
0.20 mm | |
BLA304-XL | |
16 tommer |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Neutral | |
7,8 mio | |
Ambidekstrøs | |
Latex | |
0.17 mm | |
X-Large | |
7,8 mio | |
ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D | |
BioClean™ Legion BLA3 | |
40 cm |
Videoer
-
Nitritex Bioclean glove range
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
24-2243 | Overensstemmelsescertifikat | 18/02/2025 | BLA304-XL |
24-2024 | Overensstemmelsescertifikat | 18/02/2025 | BLA304-XL |
24-1075 | Overensstemmelsescertifikat | 18/02/2025 | BLA304-XL |
24-0879 | Overensstemmelsescertifikat | 18/02/2025 | BLA304-XL |
24-0578 | Overensstemmelsescertifikat | 18/02/2025 | BLA304-XL |