Få mere at vide
Ansell BioClean™ Legion BLA3 latex renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13197786
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
13197786 Lille Pakke med 1000
13187786 X-Small Pakke med 1000
13107796 Medium Pakke med 1000
13117796 Større Pakke med 1000
13127796 X-Large Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13197786 Leverandør Ansell Leverandørnr. BLA301S
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-sterile latexhandsker med tekstureret greb giver komfort, fleksibilitet og 16 tommer albuelængde beskyttelse. Anbefalet til klasse 100/ISO 5 kritiske miljøer.
  • AQL 1.5
  • 16 tommer (40 cm) Ambidextrous
  • Albuelængde for ekstra beskyttelse
  • Tekstureret for forbedret greb
  • Pulverfri, perlemanchet
  • Mindre end 50μ g/gram
  • Latex giver fleksibilitet og komfort
  • Behandlet for at sikre ISO Klasse 5 kompatibilitet
  • Overholder kravene i handskestandarden EN 420:2003, den europæiske standard for medicinske handsker EN 455 (Parts 1, 2& 3)& EN 374-1, 2& 3:2003
  • I overensstemmelse med ISO 2859
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
AQL 1.5
Farve Neutral
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 7,8 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.20 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.17 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 7,8 mio
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BLA301-S
Serie BioClean™ Legion BLA3
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 40 cm