Få mere at vide
Ansell BioClean™ Legion BLA3 latex renrumshandsker
Beskrivelse
- AQL 1.5
- 16 tommer (40 cm) Ambidextrous
- Albuelængde for ekstra beskyttelse
- Tekstureret for forbedret greb
- Pulverfri, perlemanchet
- Mindre end 50μ g/gram
- Latex giver fleksibilitet og komfort
- Behandlet for at sikre ISO Klasse 5 kompatibilitet
- Overholder kravene i handskestandarden EN 420:2003, den europæiske standard for medicinske handsker EN 455 (Parts 1, 2& 3)& EN 374-1, 2& 3:2003
- I overensstemmelse med ISO 2859
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 7,8 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Nej |
| Vis mere |