Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Røde sterile prøvetagningsskeler
Perfekt form og størrelse til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund.
Brand: Bel-Art™ H36906-2008
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Perfekt form og størrelse til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund.
- Disse skovler i ét stykke er designet til at rumme forskellige kapaciteter og er støbt af slagfast polystyren.
- 2 oz. og 4 oz. prøveudtagningsscoops har et langt håndtag, der øger afstanden mellem hånden og prøven.
- Når de placeres på en flad overflade, forbliver de oprejst, kan bruges som vejebåde.
- Farvet scoop reducerer chancen for at blive ved et uheld efterladt i en prøve; kan tjene som en kode for at undgå krydskontaminering og give kontrasterende baggrund for lyse prøver.
- Fremstillet af materialer af FDA-kvalitet.
- Individuelt forseglet og steriliseret i en polyethylenpose klar til engangsbrug og bortskaffelse.
- Parti stemplet for nøjagtig partisporing; sendes med et certifikat for behandling til sterilisering.
Tekniske data
Kemi Scoop | |
Må ikke autoklaveres | |
8 oz. | |
Engangsbrug | |
Klar rød | |
Designet til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund, reducerer risikoen for, at resterende prøve bliver i scoop eller at scoop ved et uheld bliver efterladt i en prøve | |
100/Cs. | |
1,93 tommer. | |
4.9 cm | |
7,5 tommer | |
2,18 tommer. | |
13.5 cm | |
2,12 tommer. | |
5.4 cm |
Polystyren | |
Attest for sterilisation | |
250 mL | |
Steril | |
FDA | |
Beholdere med bred mund | |
7,5 x 2,12 x 1,93 tommer. (19 x 5,4 x 4,9 cm) | |
1,93 tommer. | |
4.9 cm | |
5,31 tommer | |
19 cm | |
5.6 cm | |
2,12 tommer. | |
5.4 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Sterileware™ Røde sterile prøvetagningsskeler > Kapacitet: 8 oz. (250 ml); Kasse med 100
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion