Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Sampler Scoops
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (engelsk):
2 oz.
4 oz.
8 oz.
Mængde:
10/kasse
100/kasse
Beskrivelse
Fremstillet af polystyren plast. SP Scienceware™ Sterileware™ Sampler Scoops er designet til at hente prøver fra en større kilde.
- Til brug med bredmundede beholdere
- Et stykke, støbt af slagfast polystyrenplast
- Forbliv oprejst på flade overflader
- Kan bruges som vejebåd
- Fremstillet af materialer af FDA-kvalitet
- Individuelt forseglet og steriliseret
- Til engangsbrug og bortskaffelse
- Kapacitet og volumener er estimeret, ikke beregnet til at tage nøjagtige prøvevægte eller volumener
- Angivne volumener repræsenterer typiske samleprøver
- Parti stemplet for nøjagtig partisporing
- Inkluderer et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100/kasse |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Scoop |
| Til brug med (udstyr) | Beholdere med bred mund |
| Vis mere |