Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs PharmaScoop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16466840 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2,5 l
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 15
Pakke med 85
Artikelnummer. 16466840
Brand: Sampling Systems™ 8045A250S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i et renrum i klasse 100.000 for at sikre renlighed. Sampling Systems™ Polystyren Disposable Pharma Scoops er individuelt indpakket og kræver ikke dyr rengøring eller rengøringsvalidering.
  • Støbt og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket i ultrastærk emballage med let at åbne design
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med materiale
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Stort udvalg af forskellige størrelser til rådighed
  • God fremstillingspraksis (GMP ) for at holde dine hænder ude af produktet så meget som muligt
  • Placerede det ergonomiske håndtag højt oppe på scoop
  • Ingen krydskontaminering
  • Ingen rengøring nødvendig
Tekniske data
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Produkttype Engangsske
Inkluderer Individuelt pakket
Materiale Polystyren