Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Røde sterile prøvetagningsskeler
Beskrivelse
Perfekt form og størrelse til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund.
- Disse ét-stykke scoops er designet til at rumme forskellige kapaciteter og er støbt i højtrykspolystyren.
- 2 oz. og 4 oz. prøveskoper har et langt håndtag, der øger afstanden mellem hånd og prøve.
- Når de placeres på en flad overflade, forbliver de oprejst og kan bruges som vejebåde.
- Farvet scoop mindsker risikoen for ved et uheld at blive efterladt i en prøve; kan fungere som kode for at undgå krydskontaminering og give kontrasterende baggrund til lyse prøver.
- Fremstillet af FDA-kvalitetsmaterialer.
- Individuelt forseglet og steriliseret i en polyethylenpose, klar til engangsbrug og bortskaffelse.
- Lodstemplet for nøjagtig lodstegning; sendt med et certifikat for behandling til sterilisering.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 stk./pakke |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Farve | Klar rød |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Scoop |
| Til brug med (udstyr) | Bredmundede beholdere |
| Til brug med (applikation) | Designet til at tage prøver, især fra beholdere med bred mund, mindsker risikoen for, at restprøver bliver i skovlen eller at skovlen ved et uheld bliver efterladt i prøven |
| Længde (engelsk) | 8,68 tommer |
| Vis mere |