Få mere at vide
Brady™ BBP™ Fortrykte kemiske etiketter med ret til at vide med NFPA Diamanter med tekst ares
Giver printeren mulighed for at producere femfarvede kemiske etiketter i et enkelt printpas
2485.00 DKK - 3635.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | RoHS 2002/95/EF |
---|---|
Oversigt | Fortrykte kemiske etiketter til BBP3x-printere |
Klæbende type | Akryl, Permanent, Trykfølsom |
Farve | Rød, Gul, Blå, Hvid |
Slutte | Glans |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (LxB) | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (LxB) | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11717174
|
Brady™
142037 |
159 x 101 mm (6,25 x 4 tommer) | 170/Pk. |
3635.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
11737264
|
Brady™
142038 |
4 x 4 in.) | 240/Pk. | |||||||
11757264
|
Brady™
142044 |
101,60 x 57 mm (4 x 2,25 tommer) | 240/Pk. |
2485.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
11767334
|
Brady™
142041 |
57 x 57 mm (2,25 x 2,25 tommer) | 365/Pk. |
2485.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Indendørs/udendørs vinylfilm med permanent klæbemiddel
- Materiale tåler udsættelse for fugt, kemikalier og håndtering
- Fås i flere størrelser og formater
- Service Temp.: -40° til +82 °C (-40° til +180 °F)
- Anvendelse Temp.: 18° til 82 °C (0° til 180 °F)
- Udendørs holdbarhed: 8 til 10 år
Tekniske data
RoHS 2002/95/EF | |
Akryl, Permanent, Trykfølsom | |
Glans | |
Vinyl | |
For hurtigt at skabe NFPA og farvebjælkeetiketter, gør det muligt for printeren at producere 5-farve kemiske etiketter i et enkelt printpas, indendørs/udendørs materiale tåler eksponering for fugt, kemikalier og håndtering | |
60 til 50 Gardner-enheder | |
8 til 10 år | |
-40 °C til +82 °C | |
0.102 mm |
Fortrykte kemiske etiketter til BBP3x-printere | |
Rød, Gul, Blå, Hvid | |
Mærke | |
NFPA Diamant med tekstområde | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
1 | |
-40 til 180 °F | |
0,004 tommer. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ BBP™ Fortrykte kemiske etiketter med ret til at vide med NFPA Diamanter med tekst ares