Få mere at vide
Brady™ BBP™ Fortrykte kemiske etiketter med ret til at vide med NFPA Diamanter med tekst ares
Dimensioner (LxB):
101,60 x 57 mm (4 x 2,25 tommer)
159 x 101 mm (6,25 x 4 tommer)
4 x 4 tommer
57 x 57 mm (2,25 x 2,25 tommer)
Mængde:
170/pakke
240/pakke
365/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Indendørs/udendørs vinylfilm med permanent klæbemiddel
- Materiale tåler udsættelse for fugt, kemikalier og håndtering
- Fås i flere størrelser og formater
- Service Temp.: -40° til +82 °C (-40° til +180 °F)
- Anvendelse Temp.: 18° til 82 °C (0° til 180 °F)
- Udendørs holdbarhed: 8 til 10 år
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS 2002/95/EF |
| Oversigt | Fortrykte kemiske etiketter til BBP3x-printere |
| Klæbende type | Akryl, Permanent, Trykfølsom |
| Farve | Rød, Gul, Blå, Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Mærke |
| Materiale | Vinyl |
| Vis tekst | NFPA Diamant med tekstområde |
| Til brug med (applikation) | For hurtigt at skabe NFPA og farvebjælkeetiketter, gør det muligt for printeren at producere 5-farve kemiske etiketter i et enkelt printpas, indendørs/udendørs materiale tåler eksponering for fugt, kemikalier og håndtering |
| Til brug med (udstyr) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere |
| Vis mere |