Få mere at vide
Brady™ BBP™ Fortrykte kemiske etiketter med ret til at vide med NFPA Diamanter med tekst ares
Giver printeren mulighed for at producere femfarvede kemiske etiketter i et enkelt printpas
Brand: Brady™ 142041
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Indendørs/udendørs vinylfilm med permanent klæbemiddel
- Materiale tåler udsættelse for fugt, kemikalier og håndtering
- Fås i flere størrelser og formater
- Service Temp.: -40° til +82 °C (-40° til +180 °F)
- Anvendelse Temp.: 18° til 82 °C (0° til 180 °F)
- Udendørs holdbarhed: 8 til 10 år
Tekniske data
RoHS 2002/95/EF | |
Akryl, Permanent, Trykfølsom | |
Glans | |
Selvlaminerende vinyl | |
For hurtigt at skabe NFPA og farvebjælkeetiketter, gør det muligt for printeren at producere 5-farve kemiske etiketter i et enkelt printpas, indendørs/udendørs materiale tåler eksponering for fugt, kemikalier og håndtering | |
60 til 50 Gardner-enheder | |
8 til 10 år | |
2,25 tommer. H x 2,25 tommer. B | |
Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare | |
-40 °C til +82 °C | |
0.102 mm | |
2,25 tommer. | |
2,25 tommer. | |
B30-244-595-NFPA |
Fortrykte kemiske etiketter til BBP3x-printere | |
Rød, Gul, Blå, Hvid | |
Mærke | |
NFPA Diamant med tekstområde | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
1 | |
365/Pk. | |
57.2 mm H x 57.2 mm W | |
-40 til 180 °F | |
0,004 tommer. | |
57 x 57 mm (2,25 x 2,25 tommer) | |
57 mm | |
5.71 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ BBP™ Fortrykte kemiske etiketter med ret til at vide med NFPA Diamanter med tekst ares > NFPA Diamant med tekstområde; 5,72 x 5,72 cm (2,25 x 2,25 tommer)
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion