Få mere at vide
Brady™ BBP™ Fortrykte kemiske etiketter med ret til at vide med NFPA Diamanter med tekst ares
Artikelnummer. 11737264
Dimensioner (LxB):
101,60 x 57 mm (4 x 2,25 tommer)
159 x 101 mm (6,25 x 4 tommer)
4 x 4 tommer
57 x 57 mm (2,25 x 2,25 tommer)
Mængde:
170/pakke
240/pakke
365/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11737264
Brand: Brady™ 142038
Giver printeren mulighed for at producere femfarvede kemiske etiketter i et enkelt printpas
  • Indoor/outdoor-grade vinyl film with permanent adhesive
  • Material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
  • Available in multiple sizes and formats
  • Service Temp.: -40° to +82°C (-40° to +180°F)
  • Application Temp.: 18° to 82°C (0° to 180°F)
  • Outdoor Durability: 8 to 10 years
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/95/EC
Oversigt Pre-Printed Right-To-Know Chemical Labels for BBP3x Printers
Klæbende type Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Farve Red, Yellow, Blue, White
Slutte Gloss
Format Label
Materiale Vinyl
Vis tekst NFPA Diamond With Text Area
Til brug med (applikation) For quickly creating NFPA and color bar labels, allows printer to produce 5-color chemical labels in a single print pass, Indoor/outdoor grade material withstands exposure to moisture, chemicals and handling
Til brug med (udstyr) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Glans 60 to 50 Gardner Units
Etiketter pr. række 1
Levetid 8 to 10 Years
Mængde 240/pakke
Størrelse (engelsk) 4 in. H x 4 in. W
Størrelse (metrisk) 101.6 mm H x 101.6 mm W
Softwaretype Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 to 180°F
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +82°C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 4 x 4 tommer
Bredde (engelsk) 4 in.
Bredde (metrisk) 101 mm
Højde (engelsk) 4 in.
Højde (metrisk) 101.60 mm