Få mere at vide
Azlon™ LDPE bredhalsede vaskeflasker
Brug disse gennemsigtige plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. Azlon™ LDPE Wide Neck Wash Flasker kommer med farvekodede PP lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug.
Brand: Azlon WGW230P
134.61 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivelse
Brug disse gennemsigtige plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles leveres med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug.
- Firkantede skuldervaskeflasker med bred hals for let spildfri påfyldning
- Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
250 mL | |
Gennemskinnelig | |
LDPE | |
–50 til 80 °C | |
Ja | |
Nej | |
Rund | |
Vaskeflaske | |
Polypropylen | |
Ja |
8,45 oz. | |
Hvid polypropylen lukning | |
5/PK | |
Hvid | |
Må ikke autoklaveres | |
Brede | |
140 mm | |
5,51 tommer | |
Kasket |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
50Hours
12Minutes
39Seconds
14 -
Multiple Manufacturers
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsPromo Code: 24168Expires: 2025-09-30
Days
24Hours
12Minutes
39Seconds
14