Få mere at vide
VITLAB™ Transparent LDPE Wide Mouth Wash Bottles
:
Capacity: 250mL, GL 45 Thread Cap
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | LDPE |
| Mund | Wide |
| Produkttype | Wash Bottle |
| Lukkestørrelse | GL 45 |