Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy vaskeflasker
Artikelnummer. 10624301
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10624301 250 mL 24 mm Pakke med 6
10709121 125 mL 24 mm Pakke med 6
11973857 500 mL 28 mm Pakke med 24
10048300 1000 mL 38-430 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10624301 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24010250
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forebyg adskillelse, når du klemmer disse LDPE-økonomiske vaskeflasker, som har et tætsluttende trækrør og lukning.
Trykflasker af høj kvalitet til en rimelig pris. Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy Wash Bottles er fremstillet af lavdensitetspolyethylen i laboratoriekvalitet (LDPE) for pålideligt lavt udvaskningsniveau og kemisk kompatibilitet med en bred vifte af laboratoriereagenser. Nyd jævn, præcision, sputterfri væskedispensering med et ergonomisk blødt klem. Ideel til skylning af rør og laboratorieapparater, hvilket bringer målekolber til det endelige volumen og andre behov for præcisionsskylning og dispensering af opløsning. Dispenseringsmundstykket er støbt i ét stykke med flaskelukningen, hvilket eliminerer risikoen for adskillelse, når flasken klemmes. Skær spidsen tilbage for at øge flowet.
Features:
  • Polypropylene screw closure/stem with PPCO draw tube
  • Tip can be cut back to provide increased flow
  • Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Inkluderer Stem and draw tube
Materiale LDPE
nr. pr. sag 36
nr. pr. pakke 6
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 175 mm
Højde (engelsk) 6,9 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Cylindrisk
Produkttype Economy Wash Bottle