Få mere at vide
Azlon™ LDPE bredhalsede vaskeflasker
Artikelnummer. p-8001811
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukningsfarve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12039847
Brand: Azlon WGW234P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse gennemsigtige plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. Azlon™ LDPE Wide Neck Wash Flasker kommer med farvekodede PP lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug.
Brug disse gennemsigtige plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles leveres med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug.
  • Firkantede skuldervaskeflasker med bred hals for let spildfri påfyldning
  • Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Gennemskinnelig
Inkluderer Blå polypropylen lukning
Materiale LDPE
Mængde 5/PK
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 140 mm
Produkttype Vaskeflaske
Bredde (engelsk) 2,36 tommer.
Højde (engelsk) 5,51 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 60 mm
Lukketype Kasket
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres