Få mere at vide
Azlon™ LDPE smalhalsede runde flasker
Brug disse gennemsigtige, fleksible plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-flasker med smal hals er kraftige og holdbare.
Brand: Azlon BNL0250P
85.53 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Brug disse gennemsigtige, fleksible plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-flasker med smal hals er kraftige og holdbare.
- Gennemsigtige, fleksible LDPE-flasker med skruelåg af polypropylen
- Velegnet til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter
- Batchcertifikat kan downloades online
- Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
- God generel kemikalieresistens
Tekniske data
250 mL | |
21 mm | |
10/PK | |
Ja | |
Rund | |
Polypropylen | |
Skruelåg |
Gennemskinnelig | |
LDPE | |
Gennemskinnelig | |
Smal | |
140 mm | |
60 mm |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26