Få mere at vide
Azlon™ Flaske bred hals 250mL 37mm HDPE Bulk Pack
Artikelnummer. 15367027
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 15367027
Brand: Azlon BWH0250BULK
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HDPE-flasker velegnet til fødevareanvendelser
Dette produkt er velegnet til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og/eller USA forskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale HDPE