Få mere at vide
Buerkle™ LDPE højformsflaske
Artikelnummer. 17220574 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17220574
Brand: Buerkle™ 03140250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universal flaske til opbevaring, pakning, laboratorie, prøveudtagning.
  • LDPE, gennemsigtig
  • Lækagesikker
  • Med skruelåg
  • Matchende dråbehætte fås som tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Materiale LDPE
Trådstørrelse (metrisk) 25 mm
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 128 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg