Få mere at vide
Azlon™ LDPE smalhalsede runde flasker
Artikelnummer. p-8001802
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10452585
Brand: Azlon BNL0030PN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse gennemsigtige, fleksible plastikflasker til en bred vifte af væskeopbevaring og prøveudtagning. Azlon™ LDPE-flasker med smal hals er kraftige og holdbare.
  • Gennemsigtige, fleksible LDPE-flasker med skruelåg af polypropylen
  • Velegnet til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter
  • Batchcertifikat kan downloades online
  • Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
  • God generel kemikalieresistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) ydre hals 32mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 17 mm
Materiale LDPE
Mængde 10/PK
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 66 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg