Få mere at vide
Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker
Præget med globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger. Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker viser kemiske navne og vigtige sikkerhedsoplysninger på fire europæiske sprog, hvilket eliminerer behovet for flere vaskeflasker på tværs af europæiske sprogtalende lande.
Brand:  Azlon™ WGW533PML
222.58 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12186220
  • 251.00 DKK / Pakke med 5
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Præget med globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger. Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker viser kemiske navne og vigtige sikkerhedsoplysninger på fire europæiske sprog, hvilket eliminerer behovet for flere vaskeflasker på tværs af europæiske sprogtalende lande.
  • Flersprogede vaskeflasker med bred hals
  • Uudsletteligt trykt
  • Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
  • Fås i tre vand- og fem opløsningsmiddeletiketter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
250 mL
Gennemskinnelig
Blå polypropylen lukning
5/PK
Blå
Må ikke autoklaveres
Brede
140 mm
Isopropanol
60 mm
Ja
8,45 oz.
Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
LDPE
–50 til 80 °C
Ja
Nej
Cylindrisk
Flersproget vaskeflaske med tryk
Polypropylen
Ikke-ventilerende hætte
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker > Blå kasket; Isopropanol mærke; Kapacitet: 250mL; Region 1