Få mere at vide
Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker
Artikelnummer. 12580446
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Deioniseret vand
Destilleret vand
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Vand
Oversigt:
Indelibly printed in Russian, Polish, German and English
Uudsletteligt trykt på arabisk, fransk og engelsk
Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Uudsletteligt trykt på norsk, dansk, svensk og engelsk
Uudsletteligt trykt på norsk, hollandsk, svensk og engelsk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kemisk etiket Oversigt unitSize
12580446 250 mL Ethanol Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
11946815 250 mL Metanol Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
12166220 250 mL Vand Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
12570446 250 mL Acetone Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
12186220 250 mL Isopropanol Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
12560446 250 mL Deioniseret vand Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
12106230 250 mL IMS Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
12550446 250 mL Destilleret vand Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
11966815 500 mL Acetone Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
10233610 500 mL Metanol Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk -
10529950 500 mL Vand Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
11343514 500 mL Ethanol Uudsletteligt trykt på norsk, hollandsk, svensk og engelsk Pakke med 5
10690121 500 mL Isopropanol Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
10203370 500 mL Deioniseret vand Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
10293700 500 mL IMS Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
10191740 500 mL Destilleret vand Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk Pakke med 5
12347522 500 mL Vand Uudsletteligt trykt på norsk, dansk, svensk og engelsk Pakke med 5
12327522 500 mL Deioniseret vand Uudsletteligt trykt på norsk, hollandsk, svensk og engelsk Pakke med 5
12317522 500 mL Destilleret vand Uudsletteligt trykt på norsk, dansk, svensk og engelsk -
15347037 500 mL Destilleret vand Indelibly printed in Russian, Polish, German and English Pakke med 5
15397037 500 mL Destilleret vand Uudsletteligt trykt på arabisk, fransk og engelsk Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 12580446 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. WGW535PML
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præget med globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger. Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker viser kemiske navne og vigtige sikkerhedsoplysninger på fire europæiske sprog, hvilket eliminerer behovet for flere vaskeflasker på tværs af europæiske sprogtalende lande.
  • Flersprogede vaskeflasker med bred hals
  • Uudsletteligt trykt
  • Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
  • Fås i tre vand- og fem opløsningsmiddeletiketter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Inkluderer Orange polypropylen lukning
Materiale LDPE
Mængde 5/PK
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Lukningsfarve Orange
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Cylindrisk
Højde (metrisk) 140 mm
Produkttype Flersproget vaskeflaske med tryk
Kemisk etiket Ethanol
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 60 mm
Lukketype Ikke-ventilerende hætte
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres