Få mere at vide
Buerkle™ LPDE Wide Mouth Wash Flasker
Artikelnummer. 10325764 Shop alle Bürkle produkter
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Klarhed
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10325764
Brand: Buerkle™ 03103054
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af LDPE for styrke, klarhed og fleksibilitet. Buerkle™ LDPE Wide Mouth Wash Flasker er præget med stofnavn på tysk, engelsk, fransk og spansk, fare- og sikkerhedsinstruktioner, GHS-piktogrammer og CAS-nummer.
  • Bred mundåbning for sikker påfyldning
  • Gul gennemskinnelig farve med lysbeskyttelse
  • Buet åbning på skruelåget til præcisionsstråledispensering uden sprøjt
  • Farvekodede lukninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemsigtig gul
Diameter (metrisk) Indvendig hals 39 mm
Materiale LDPE
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Produkttype Vaskeflaske
Kemisk etiket Isopropanol