Få mere at vide
Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker
Artikelnummer. p-8001800
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etiket:
Acetone
Deioniseret vand
Destilleret vand
Ethanol
IMS
Isopropanol
Metanol
Vand
Oversigt:
Indelibly printed in Russian, Polish, German and English
Uudsletteligt trykt på arabisk, fransk og engelsk
Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Uudsletteligt trykt på norsk, dansk, svensk og engelsk
Uudsletteligt trykt på norsk, hollandsk, svensk og engelsk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 12580446
Brand: Azlon™ WGW535PML
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præget med globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger. Azlon™ LDPE flersprogede trykte vaskeflasker viser kemiske navne og vigtige sikkerhedsoplysninger på fire europæiske sprog, hvilket eliminerer behovet for flere vaskeflasker på tværs af europæiske sprogtalende lande.
  • Flersprogede vaskeflasker med bred hals
  • Uudsletteligt trykt
  • Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
  • Fås i tre vand- og fem opløsningsmiddeletiketter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
Inkluderer Orange polypropylen lukning
Materiale LDPE
Mængde 5/PK
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Lukningsfarve Orange
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Cylindrisk
Højde (metrisk) 140 mm
Produkttype Flersproget vaskeflaske med tryk
Kemisk etiket Ethanol
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 60 mm
Lukketype Ikke-ventilerende hætte
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres