Få mere at vide
Axygen™ Tyndvæggede polypropylen PCR-rør
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0.2 mL
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel
- Jævn indføringshætte sikrer en tæt pasform for at forhindre fordampning
- Certificeret RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
- Ikke-steril
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
- Certifications and Seals of Approval
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | RNase-/DNase-fri |
Farve | Klar |
Oversigt | Rør med flad hætte |
Volumen (metrisk) | 0.5 mL |
Form | Konisk |
Sterilitet | Ikke steril |
Materiale | Polypropylen |
Lukketype | Flad hætte |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ Tyndvæggede polypropylen PCR-rør >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion