Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 8-rørs strimmel med påsatte optiske hætter, 0,2 mL
Artikelnummer. 15527575 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
125 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15527575 125 strimler Pakke med 125
1 options
Artikelnummer. 15527575 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A30588
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
125 strimler
Til rørstrips med hvælvede hætter til PCR-eksperimenter med 1 eller 2 strimler, der kræver brug af 96-brønds bakken (kat. nr. 4379983) på ProFlex™ , SimpliAmp™ , og Veriti™ termisk cykler 96-brønds blokke.
De Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 8-rørs strimmel med påsatte optiske hætter er designet til at passe ind Applied Biosystems™ real-time PCR-systemer og termiske cyklere. Rørstrimlen har individuelt fastgjorte optiske hætter, to store –endeflige og gradueret 20μ L-markører på hvert rør for at forhindre krydskontaminering, pipetteringsfejl og prøveidentifikationsfejl.
For rørstrimler med hvælvede hætter til PCR, se kat. Ingen. A30589.
Funktioner:
  • Strip med 8 rør med påsatte optiske hætter, der åbner og lukker uafhængigt for at forhindre forurening og fordampning
  • Vinklede hætter, der giver effektiv positionering af rørbånd i stativer og termiske cyklerblokke
  • Ætset AH-bogstavmærkning på individuelle rør, der er synlig, når hætterne er åbne eller lukkede
  • Øget mærkningsområde: dobbelte endetapper for korrekt mærkning og nem håndtering
  • Uddannet 20μ L-målemarkører på hvert rør til visuel volumenbekræftelse
Bemærk: Eksperimenter med 1 eller 2 strimler kræver brug af bakken med 96 brønde (kat. nr. 4379983) på ProFlex™ , SimpliAmp™ , og Veriti™ termisk cykler 96-brønds blokke.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/Rnase fri
Farve Optisk
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 125 strimler
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers eller Real-Time PCR-systemer
Produktlinje MicroAmp
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring 125 rørstrimler, opbevares ved stuetemperatur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Optisk klare flade hætter
Antal Wells 96
Format 125 Striprør med påsatte hætter
Produkttype Optisk 8-rørs strimmel