Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lavprofilrør og ultraklare hætter, strimler på 8
Artikelnummer. 10009889
Mængde:
250 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 10009889
Brand: Thermo Scientific™ AB1770
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lavprofilstripsrør til PCR- og qPCR-applikationer.
Det lave profildesign af Thermo Scientific Striprør med lav profil reducerer dødrummet mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Det lave profildesign af Thermo Scientific strimlerør uden hætter reducerer ''dødrummet'' mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Højdepunkter
  • Velegnet til 0,2 ml termiske cyklerblokke
  • 150μ L maksimal rørkapacitet, når der er hætte
  • Lav profil for at reducere dødplads og øge PCR-effektiviteten
  • Mærkede AH-endefaner (8-strips) og 1-12 endefaner (12-strips)
Applikationer
  • PCR
  • qPCR/Real-Time PCR
Farlig :
Ingen Opbevaringstilstand : Omgivende
PCR, qPCR og Real-Time PCR.
Certificeringer
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Naturlig, Ultra Clear
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Volumen (metrisk) 0.15 mL
Mængde 250 strimler
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers eller Real-Time PCR-systemer
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Reaktionshastighed Lav profil
Lukketype Flad hætte
Lukning inkluderet Ultraklare hætter
Format 250 Strip rør og hætter
Produkttype Lavprofilrør og ultraklar hætte